Få mere at vide
1,3-distearoyl-2-chloropropanediol-d5 (MAJOR), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Bis-stearoyl-2-chloropropanediol D5 |
| CAS | 1329796-49-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C39 D5 H70 Cl O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-MCPD-d5-1,3-stearoyl |
| InChI formel | InChI=1S/C39H75ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3/i35D2,36D2,37D |
| SMIL | [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(Cl)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | (2-chloro-1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-octadecanoyloxypropyl) octadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 648.49 |
| Vis mere |