Få mere at vide
1,3-Dipropyl-8-p-sulfophenylxanthine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dipropyl-8-p-sulfophenylxanthine |
| CAS | 89073-57-4 |
| Molekylær formel | C17 H20 N4 O5 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4O5S/c1-3-9-20-15-13(16(22)21(10-4-2)17(20)23)18-14(19-15)11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)26/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,18,19)(H,24,25,26) |
| SMIL | CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(2,6-dioxo-1,3-dipropyl-7H-purin-8-yl)benzenesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.43 |
| Formel vægt | 392.1154 |