Få mere at vide
1,3-Diphenylurea, TRC
Artikelnummer. 30370239
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30370239 25 g
1 options
Artikelnummer. 30370239 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48739325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diphenylurea
CAS 102-07-8
Molekylær formel C13 H12 N2 O
Mængde 25 g
Synonym Urea, N,N'-diphenyl-, Carbanilide (7CI,8CI), N,N'-Diphenylurea, 1,3-Diphenylcarbamide, 1,3-Diphenylurea, AD 30, DPU, N-Phenyl-N'-phenylurea, NSC 227401, NSC 8485, s-Diphenylurea, sym-Diphenylurea
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
SMIL O=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
IUPAC navn 1,3-diphenylurea
Molekylvægt (g/mol) 212.25
Formel vægt 212.095