Få mere at vide
1,3-Diphenylurea, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31032965
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31032965 100 g -
31028173 500 g -
31016200 25 g 25g
31022140 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31032965 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD119957100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diphenylurea
CAS 102-07-8
Molekylær formel C13H12N2O
MDL nummer MFCD00003017
Mængde 100 g
SMIL O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=CC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 212.25
Procent renhed 95%