Få mere at vide
1,3-Diphenylpropan, TRC
Artikelnummer. 30387725
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30387725 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30387725 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49234350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diphenylpropane
CAS 1081-75-0
Molekylær formel C15H16
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16/c1-3-8-14(9-4-1)12-7-13-15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCC2=CC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 196.28
Formel vægt 196.1252