Få mere at vide
1,3-Diphenylpropan, 98%
Beskrivelse
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande med vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diphenylpropane |
| Tæthed | 0.98 |
| Kogepunkt | 158 °C til 159 °C (10 mmHg) |
| Lineær formel | C6H5(CH2)3C6H5 |
| Brydningsindeks | 1.56 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 2044541 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandbar eller svær at blande med vand. |
| Formel vægt | 196.29 |
| Procent renhed | 98% |