Få mere at vide
1,3-Diphenylpropan, 98%
Artikelnummer. 11322746
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322746 2 g 2g
11332746 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08849.04
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1081-75-0 | C15H16 | 196,29 g/mol
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande med vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1081-75-0
Molekylær formel C15H16
Molekylvægt (g/mol) 196.29
MDL nummer MFCD00043574
InChI nøgle VEAFKIYNHVBNIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylpropane, 3-phenylpropyl benzene, dibenzylmethane, propane, 1,3-diphenyl, unii-x3diq9w9po, 3-phenyl-propyl-benzene, x3diq9w9po, benzene, 1,1'-1,3-propanediyl bis, propane, 1,3-diphenyl-8ci, benzene, 1,1'-1,3-propanediyl bis-9ci
PubChem CID 14125
ChEBI CHEBI:34060
IUPAC navn 3-phenylpropylbenzen
SMIL C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diphenylpropane
Tæthed 0.98
Kogepunkt 158°C to 159°C (10 mmHg)
Lineær formel C6H5(CH2)3C6H5
Brydningsindeks 1.56
Mængde 2 g
Beilstein 2044541
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 196.29
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.