Få mere at vide
1,3-Diphenylisobenzofuran, 97%
Artikelnummer. 11322665
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322665 5 g 5g
11312665 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322665 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00101.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 5471-63-6 | C20H14O | 270,331 g/mol
1,3-Diphenylisobenzofuran bruges som en fluorescerende probe til påvisning af superoxidanionradikal (O2-) inde i membranlipidlaget ved DPBF-fluorescens-quenching-metoden. Det bruges som quencher under fotoinaktivering af TA-3 muse brystcarcinomceller indeholdende hæmatoporphyrin. 1,3-Diphenylisobenzofuran bruges til at studere enkeltkrystal-molekylstrukturen og opløsningens fotofysiske egenskaber af DPBF.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-Diphenylisobenzofuran bruges som en fluorescerende probe til påvisning af superoxidanionradikal (O2-) inde i membranlipidlaget ved DPBF-fluorescens-quenching-metoden. Det bruges som quencher under fotoinaktivering af TA-3 muse brystcarcinomceller indeholdende hæmatoporphyrin. 1,3-Diphenylisobenzofuran bruges til at studere enkeltkrystal-molekylstrukturen og opløsningens fotofysiske egenskaber af DPBF.
Opløselighed
Opløseligt i toluen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5471-63-6
Molekylær formel C20H14O
Molekylvægt (g/mol) 270.331
MDL nummer MFCD00005931
InChI nøgle ZKSVYBRJSMBDMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylisobenzofuran, diphenylisobenzofuran, isobenzofuran, 1,3-diphenyl, 1,3 diphenylisobenzofuran, 2,5-diphenyl-3,4-benzofuran, acmc-209lj9, 1,3-diphenylbenzo c furan, 1,3-diphenylisobenzo b furan, 1,3-di phenyl-2-benzofuran, #
PubChem CID 21649
IUPAC navn 1,3-diphenyl-2-benzofuran
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(O2)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diphenylisobenzofuran
Smeltepunkt 131 °C til 136 °C
Mængde 5 g
Beilstein 199922
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen. Uopløselig i vand.
Formel vægt 270.33
Procent renhed 97%