Få mere at vide
1,3-Diphenylisobenzofuran, 97%
Description
1,3-Diphenylisobenzofuran bruges som en fluorescerende probe til påvisning af superoxidanionradikal (O2-) inde i membranlipidlaget ved DPBF-fluorescens-quenching-metoden. Det bruges som quencher under fotoinaktivering af TA-3 muse brystcarcinomceller indeholdende hæmatoporphyrin. 1,3-Diphenylisobenzofuran bruges til at studere enkeltkrystal-molekylstrukturen og opløsningens fotofysiske egenskaber af DPBF.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,3-Diphenylisobenzofuran bruges som en fluorescerende probe til påvisning af superoxidanionradikal (O2-) inde i membranlipidlaget ved DPBF-fluorescens-quenching-metoden. Det bruges som quencher under fotoinaktivering af TA-3 muse brystcarcinomceller indeholdende hæmatoporphyrin. 1,3-Diphenylisobenzofuran bruges til at studere enkeltkrystal-molekylstrukturen og opløsningens fotofysiske egenskaber af DPBF.
Opløselighed
Opløseligt i toluen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diphenylisobenzofuran |
| Smeltepunkt | 131 °C til 136 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 199922 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i toluen. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 270.33 |
| Procent renhed | 97% |