Få mere at vide
1,3-Diphenylisobenzofuran, 97%
Artikelnummer. 10326980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10326980 1 g Glasflaske 1g
10091620 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10326980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147580010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5471-63-6 | C20H14O | 270,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5471-63-6
Molekylær formel C20H14O
Molekylvægt (g/mol) 270.32
MDL nummer MFCD00005931
InChI nøgle ZKSVYBRJSMBDMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylisobenzofuran, diphenylisobenzofuran, isobenzofuran, 1,3-diphenyl, 1,3 diphenylisobenzofuran, 2,5-diphenyl-3,4-benzofuran, acmc-209lj9, 1,3-diphenylbenzo c furan, 1,3-diphenylisobenzo b furan, 1,3-di phenyl-2-benzofuran, #
PubChem CID 21649
IUPAC navn 1,3-diphenyl-2-benzofuran
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(O2)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Diphenylisobenzofuran
Navn note 99+%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 129,0 °C til 133,0 °C
Farve Gul til Grøn
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 17, 87
Fieser 01,342; 02,178; 04,209
Formel vægt 270.32
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk fast stof eller nåle