Få mere at vide
1,3-Diphenylguanidin, TRC
Artikelnummer. 18071330
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18071330 2.5 g 2.5g
18053130 500 mg -
18041730 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18071330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4626732.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-06-7
Molekylær formel C13 H13 N3
Molekylvægt (g/mol) 211.26
Synonym Guanidine, N,N'-diphenyl-, Guanidine, 1,3-diphenyl- (8CI), N,N'-Diphenylguanidine, 1,2-Diphenylguanidine, 1,3-Diphenylguanidine, Accel D, Accel DM-R, Accelerator BR, Accelerator D, Accelerator DPG, Chlorostain BR, DFG, DPG, DPG 75, DPG 80, Denax, Denax DPG, Diphenylguanidine, Guanid F, Melaniline, NSC 3272, Nocceler D, Nocceler D-P, Oricel D, Perkacit DP, Perkacit DPG, Rhenocure DPG, Rhenogran DPG, Rhenogran DPG 80, Rhenogran DPG 80P, Sanceler D, Sanceler D-G, Soxinol D, Soxinol DG, Vanax DPG, Vulcafor DPG, Vulkacit D, Vulkacit D/C, Vulkacit D/EG-C, Vulkazit, sym-Diphenylguanidine
IUPAC navn 1,3-diphenylguanidin
SMIL N=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diphenylguanidine
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H13N3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H3,14,15,16)
Formel vægt 211.1109