Få mere at vide
1,3-Diphenylguanidin, primær standard, 99+%
Artikelnummer. 11307468
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307468 50 g 50g
11317468 10 g 10g
11397458 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031395.18
 Begrænset vare
På lager
Primær materiale til standardisering af syrer | CAS: 102-06-7 | C13H13N3 | 211,268 g/mol
Primært materiale til standardisering af syrer. Diphenylguanidin bruges som et medium af naturlig og syntetisk gummiaccelerator. Det fungerer som et kompleksdannende middel til påvisning af metaller og organiske baser. Yderligere bruges det som en sekundær skumstabilisator i silicofluoridskumprocessen. Det er aktivt involveret i fremstillingen af gummiplader, gummisko og andre gummiindustriprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-06-7
Molekylær formel C13H13N3
Molekylvægt (g/mol) 211.268
MDL nummer MFCD00001758
InChI nøgle OWRCNXZUPFZXOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylguanidine, diphenylguanidine, vulkazit, accelerator d, n,n'-diphenylguanidine, melaniline, denax, vulkacite d, nocceler d, vulkacit d
PubChem CID 7594
IUPAC navn 1,2-diphenylguanidin
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC(=NC2=CC=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diphenylguanidine
Navn note Primary standard
Smeltepunkt 148°C to 150°C
Farve Fløde
Tæthed 1.130 g/mL
Kogepunkt 170°C (decomposition)
Lugt Characteristic
Mængde 50 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1875653
Merck Index 14,3324
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,carbon tetrachloride,chloroform,toluene and ethyl ether. Slightly soluble in water.
Formel vægt 211.27
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver