Få mere at vide
1,3-Diphenylguanidin, 97%
Artikelnummer. 11472268
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472268 250 g 250g
11414230 100 g 100g
11462268 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15234.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 102-06-7 | C13H13N3 | 211,268 g/mol
1,3-Diphenylguanidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-Diphenylguanidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig
i
alkohol, chloroform, varm benzen, varm toluen og fortyndede mineralsyrer Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-06-7
Molekylær formel C13H13N3
Molekylvægt (g/mol) 211.268
MDL nummer MFCD00001758
InChI nøgle OWRCNXZUPFZXOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylguanidine, diphenylguanidine, vulkazit, accelerator d, n,n'-diphenylguanidine, melaniline, denax, vulkacite d, nocceler d, vulkacit d
PubChem CID 7594
IUPAC navn 1,2-diphenylguanidin
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC(=NC2=CC=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diphenylguanidine
Smeltepunkt 146°C to 150°C
Tæthed 1.13
Kogepunkt >170°C (decomposition)
Flammepunkt 170°C (338°F)
Lugt Characteristic
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1875653
Merck Index 14,3324
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol, chloroform, hot benzene, hot toluene, and dilute mineral acids
Formel vægt 211.27
Procent renhed 97%