Få mere at vide
1,3-Diphenylbutane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diphenylbutane |
| CAS | 1520-44-1 |
| Molekylær formel | C16H18 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,1'-(1-Methyl-1,3-propanediyl)bis[benzene], 2,4-Diphenylbutane, 1,1'-(1-Methyl-1,3-propanediyl)bis-benzene, Butane, 1,3-diphenyl- (6CI, 7CI, 8CI), 1,3-Diphenylbutane, Butane-1,3-diyl dibenzene, Benzene, 1,1′-(1-methyl-1,3-propanediyl)bis- (9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18/c1-14(16-10-6-3-7-11-16)12-13-15-8-4-2-5-9-15/h2-11,14H,12-13H2,1H3 |
| SMIL | C=1C=CC(=CC1)CCC(C=2C=CC=CC2)C |
| IUPAC navn | Butane-1,3-diyldibenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.31 |
| Formel vægt | 210.14 |