Få mere at vide
1,3-Diphenylacetone, TRC
Artikelnummer. 30383852
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30383852 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30383852 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4934432.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diphenylacetone
CAS 102-04-5
Molekylær formel C15 H14 O
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H14O/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMIL O=C(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
IUPAC navn 1,3-diphenylpropan-2-1
Molekylvægt (g/mol) 210.271
Formel vægt 210.104