Få mere at vide
1,3-Diphenylacetone, TRC
Artikelnummer. 30377660
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30377660 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30377660 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493443500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diphenylacetone
CAS 102-04-5
Molekylær formel C15 H14 O
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14O/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMIL O=C(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
IUPAC navn 1,3-diphenylpropan-2-1
Molekylvægt (g/mol) 210.271
Formel vægt 210.104