Få mere at vide
1,3-diphenylacetone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051070 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10051070
Brand: Thermo Scientific Acros 117171000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 102-04-5 | C15H14O | 210.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-04-5
Molekylær formel C15H14O
Molekylvægt (g/mol) 210.28
MDL nummer MFCD00004795
InChI nøgle YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
PubChem CID 7593
IUPAC navn 1,3-diphenylpropan-2-on
SMIL O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Diphenylacetone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 30.0°C to 34.0°C
Farve Gul
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 330.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2COCH2C6H5
Mængde 100 g
Beilstein 07,445
Fieser 01,198; 04,123
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble ethanol, diethyl ether, petroleum ether
Formel vægt 210.27
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Mass or Liquid