Få mere at vide
1,3-Diphenylacetone, 99%
Artikelnummer. 10011040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10011040 25 g Glasflaske 25g
10051070 100 g Glasflaske 100g
11994841 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10011040 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117170250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 102-04-5 | C15H14O | 210,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-04-5
Molekylær formel C15H14O
Molekylvægt (g/mol) 210.28
MDL nummer MFCD00004795
InChI nøgle YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
PubChem CID 7593
IUPAC navn 1,3-diphenylpropan-2-on
SMIL O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Diphenylacetone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 30,0 °C til 34,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 330,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2COCH2C6H5
Mængde 25 g
Beilstein 07,445
Fieser 01,198; 04,123
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig ethanol, diethylether, petroleumether
Formel vægt 210.27
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Mass or Liquid