Få mere at vide
1,3-Diphenylacetone, 98+%
Artikelnummer. 11397855
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397855 100 g 100g
11387855 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397855 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02830.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 102-04-5 | C15H14O | 210,28 g/mol
1,3-Diphenylacetone bruges i aldol-kondensationsreaktionen med benzil (en dicarbonyl) og base for at skabe tetraphenylcyclopentadienon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3-diphenylacetone bruges i aldol-kondensationsreaktionen med benzil (en dicarbonyl
) og base for at skabe tetraphenylcyclopentadienon.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-04-5
Molekylær formel C15H14O
Molekylvægt (g/mol) 210.28
MDL nummer MFCD00004795
InChI nøgle YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
PubChem CID 7593
IUPAC navn 1,3-diphenylpropan-2-on
SMIL O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diphenylacetone
Smeltepunkt 32 °C til 36 °C
Tæthed 1.04
Kogepunkt 330 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 974767
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 210.28
Procent renhed ≥98%