Få mere at vide
1,3-Diphenyl-d10-urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Diphenylurea D10 |
| CAS | 108009-46-7 |
| Molekylær formel | C13 2H10 H2 N2 O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Urea, N,N'-di(phenyl-d5)- (9CI), N,N'-Diphenylurea D10 (ring D10) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(=O)Nc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 1,3-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.31 |
| Formel vægt | 222.1577 |