Få mere at vide
1,3-Diphenyl-2-thiourea, TRC
Artikelnummer. 30386936
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30386936 10 g
1 options
Artikelnummer. 30386936 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49212510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diphenylthiourea
CAS 102-08-9
Molekylær formel C13 H12 N2 S
Mængde 10 g
Synonym Carbanilide, thio- (6CI,7CI,8CI), N,N'-Diphenylthiourea, 1,3-Bis(phenyl)thiourea, 1,3-Diphenyl-2-thiourea, 1,3-Diphenylthiourea, Accelerant CA, Accelerator C, Accelerator CA, CA, CA 50, Diphenylthiourea, N,N'-Diphenylthiocarbamide, NSC 28134, NSC 686, Nocceler C, Rhenocure CA, Stabilisator C, Sulfocarbanilide, Thiocarbanilide, Vulkacit CA, s-Diphenylthiocarbamide, sym-Diphenylthiourea
InChI formel InChI=1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
SMIL S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
IUPAC navn 1,3-diphenylthiourea
Molekylvægt (g/mol) 228.31
Formel vægt 228.0721