Få mere at vide
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol, tech. 90%
Artikelnummer. 15430128
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430128 1 g 1g
15440128 5 g 5g
15450128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53374.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 1817-49-8 | C15H12O | 208,26 g/mol
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1817-49-8
Molekylær formel C15H12O
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD06654198
InChI nøgle DZZWMODRWHHWFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenyl-2-propyn-1-ol, 1,3-diphenyl-prop-2-yn-1-ol, 1-phenyl-3-phenyl-propyn-3-ol, 1,3-diphenylpropargyl alcohol, benzenemethanol, a-2-phenylethynyl, alpha-phenyl ethynyl-benzenemethanol
PubChem CID 296659
IUPAC navn 1,3-diphenylprop-2-yn-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C#CC(C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Tæthed 1.099
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.618
Mængde 1 g
FN nummer UN3082
Formel vægt 208.26
Procent renhed 90%
Grad Teknisk