Få mere at vide
1,3-diphenyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10079291
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10079291 1 g 1g
10202362 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10079291 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00154DA
Kemiske identifikatorer
CAS 5356-71-8
Molekylær formel C15H13N3
Molekylvægt (g/mol) 235.29
MDL nummer MFCD00084878
InChI nøgle SXOFMEWDEKEVJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1,3-diphenylpyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-diphenyl, pyrazole, 5-amino-1,3-diphenyl, 5-amino-1,3-diphenyl-1h-pyrazole, 1,3-diphenyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1,3-diphenylpyrazole-5-ylamine, maybridge1_004139, acmc-1apw6, cbmicro_003752
PubChem CID 199969
IUPAC navn 2,5-diphenylpyrazol-3-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NN(C(=C2)N)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-diphenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 235.29
Procent renhed 97%