Få mere at vide
1,3-diphenyl-1-butanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diphenyl-1-butanone |
| Smeltepunkt | 68 °C til 72 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 224.3 |
| Procent renhed | 95% |