Få mere at vide
1,3-Diphenyl-1,3-propanedion, 98+%
Artikelnummer. 11445513
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445513 25 g 25g
11455513 100 g 100g
11465513 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445513 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13450.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 120-46-7 | C15H12O2 | 224,259 g/mol
1,3-Diphenyl-1,3-propandion, er en mindre bestanddel af lakrids, der viser sig at hæmme brysttumorgenese, lymfomer og leukæmier hos mus. Det fungerer som en varmestabilisator& antitumormiddel. Det bruges i parfumeri og såvel som i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3
-diphenyl-1,3-propandion, er en mindre bestanddel af lakrids, der viser sig at hæmme brysttumorgenese, lymfomer og leukæmier hos mus. Det fungerer som en varmestabilisator og antitumormiddel. Det bruges i parfumeri og såvel som i organisk syntese.
Opløselighed
Det er opløseligt i ether, chloroform og vandigt natriumhydroxid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, syreanhydrider, halogener, halogensyrer. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-46-7
Molekylær formel C15H12O2
Molekylvægt (g/mol) 224.259
MDL nummer MFCD00003085
InChI nøgle NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okc
PubChem CID 8433
ChEBI CHEBI:75417
IUPAC navn 1,3-diphenylpropan-1,3-dion
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione
Smeltepunkt 76°C to 80°C
Kogepunkt 219°C to 221°C (18 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 514910
Merck Index 14,3009
Opløselighedsinformation It is Soluble in ether,chloroform,and aqueous sodium hydroxide. Insoluble in water.
Formel vægt 224.26
Procent renhed ≥98%