missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Dipalmitoyl-2-oleoyl Glycerol, TRC

Artikelnummer. 30382015
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382015 500 mg
30378143 25 mg
30380218 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30382015 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD486845500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2190-25-2
Molekylær formel C53H100O6
Molekylvægt (g/mol) 833.36
Synonym (9Z)-9-Octadecenoic Acid 2-[(1-Oxohexadecyl)oxy]-1-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]ethyl Ester, 1,3-Dipalmito-2-olein, 1,3-Dipalmitoyl-2-olein, 1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerin, 1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerol, 1-Palmito-2-oleo-3-palmitin, 2-Oleo-1,3-dipalmitin, 2-Oleodipalmitin, 2-Oleoyl-1,3-dipalmitin, 2-Oleoyl-1,3-dipalmitoylglycerin, 2-Oleoyl-1,3-dipalmitoylglycerol, Glycerin-1-palmitate-2-oleate-3-palmitate, Glycerol 1,3-Dipalmitate 2-oleate, Glyceryl 2-oleate-1,3-dipalmitate, POP
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Dipalmitoyl-2-oleoyl Glycerol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25-
Formel vægt 832.752
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.