Få mere at vide
1,3-Dipalmitoyl-2-oleoyl Glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dipalmitoyl-2-oleoyl Glycerol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25- |
| Formel vægt | 832.752 |