Få mere at vide
1,3-Dipalmitoyl-2-chloropropanediol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328436
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328436 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328436 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12874200AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dipalmitoyl-2-chloropropanediol
CAS 169471-41-4
Analyt- eller komponentnavne 1,3-Dipalmitoyl-2-chloropropanediol
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C35 H67 Cl O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Hexadecanoic acid, 1,1'-(2-chloro-1,3-propanediyl) ester, Hexadecanoic acid, 2-chloro-1,3-propanediyl ester (9CI), 1,1'-(2-Chloro-1,3-propanediyl) dihexadecanoate, 1,2-Dipalmitoyl-3-chloropropane
InChI formel InChI=1S/C35H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33H,3-32H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(Cl)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn (2-chloro-3-hexadecanoyloxy-propyl) hexadecanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 587.36
Mængde 1 ml