Få mere at vide
1,3-Dioxolan (stabiliseret med BHT), TRC
Artikelnummer. 30388529
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
30388529 250 mL
1 options
Artikelnummer. 30388529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD486800250ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dioxolane
CAS 646-06-0
Molekylær formel C3 H6 O2
Mængde 250 mL
Synonym Dioxolane (7CI), 1,3-Dioxacyclopentane, 1,3-Dioxolan, 1,3-Dioxole, dihydro-, 5-Crown-2, DIOX, Ethylene glycol formal, Formal glycol, Glycolformal, 1,3-Dioxolane
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
SMIL C1COCO1
IUPAC navn 1,3-dioxolan
Molekylvægt (g/mol) 74.08
Formel vægt 74.0368