Få mere at vide
1,3-Dioxolan 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310026
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310026 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310026 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12873200AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dioxolane
CAS 646-06-0
Analyt- eller komponentnavne 1,3-Dioxolane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H6 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
SMIL C1COCO1
IUPAC navn 1,3-dioxolan
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 74.08
Mængde 1 ml
Formel vægt 74,0368 g/mol