Få mere at vide
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)zinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425405
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425405 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15425405 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58702.AD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1135389-59-1 | C4H7BrO2Zn | 232.382 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Air Sensitive, opbevares væk fra luft. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)zinc bromide
Navn note Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 1135389-59-1
Tæthed 0.992
Molekylær formel C4H7BrO2Zn
MDL nummer MFCD07698709
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air sensitive
Synonym bromo 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, lojrlqrgbkthdb-uhfffaoysa-m, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, 0.6 m in thf, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, 0.50 m in thf, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Opløselighedsinformation Reacts with water.
InChI nøgle ZEBRGOCCZOTNDU-UHFFFAOYSA-M
SMIL [CH2-]C1OCCO1.[Zn+]Br
IUPAC navn bromzink(1+);2-methanidyl-1,3-dioxolan
Molekylvægt (g/mol) 232.382
PubChem CID 24722674
Formel vægt 232.38