Få mere at vide
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 52509-14-5 |
| Molekylær formel | C22H22O2P.Br |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Phosphonium, (1,3-dioxolan-2-ylmethyl)triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Phosphonium, (1,3-dioxolan-2-ylmethyl)triphenyl-, bromide (9CI), (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide, (1,3-Dioxylany-2-yl)triphenylphosphonium bromide, [(1,3-Dioxolan-2-yl)methyl]triphenylphosphanium bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22O2P.BrH/c1-4-10-19(11-5-1)25(18-22-23-16-17-24-22,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21;/h1-15,22H,16-18H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].C(C1OCCO1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 1,3-dioxolan-2-ylmethyl(triphenyl)phosphanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.3 |
| Formel vægt | 428.0541 |