Få mere at vide
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesiumbromid, 0,5M opløsning i THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 11995991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11995991 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
11985991 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438868000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 180675-22-3 | C4H7BrMgO2 | 191,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 180675-22-3 , 109-99-9
Molekylær formel C4H7BrMgO2
Molekylvægt (g/mol) 191.31
MDL nummer MFCD01321271
InChI nøgle ZDNTZRAFJZERSL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-dioxolan-2-ylmethyl magnesium bromide solution, magnesium 2-methanidyl-1,3-dioxolane bromide, magnesium 2+ ion 1,3-dioxolan-2-ylmethanide bromide, grignard reagent
PubChem CID 4247254
IUPAC navn magnesium;2-methanidyl-1,3-dioxolan;bromid
SMIL Br[Mg]CC1OCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1, 3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide
CAS min % 8.14, 87.79
CAS Max % 12.21, 91.86
Farve Brun til hvid
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 65,0 °C til 67,0 °C
Flammepunkt −17 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Mængde 800 mL
Specifik vægtfylde 0.94
Formel vægt 191.31
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.