Få mere at vide
1,3-Dioxolan-2-1, TRC
Artikelnummer. 30009401
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30009401 5 g
1 options
Artikelnummer. 30009401 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4865255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dioxolan-2-one
CAS 96-49-1
Molekylær formel C3 H4 O3
Mængde 5 g
Synonym Carbonic acid, cyclic ethylene ester (6CI,8CI), 2-Dioxolanone, 2-Oxo-1,3-dioxolane, Cyclic ethylene carbonate, Ethylene carbonate, Ethylene glycol carbonate, Glycol carbonate, JS 1002, Jeffsol EC, NSC 11801, NSC 16568, PC Dilanon, Texacar EC, 1,3-Dioxolan-2-one
InChI formel InChI=1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
SMIL O=C1OCCO1
IUPAC navn 1,3-dioxolan-2-en
Molekylvægt (g/mol) 88.06
Formel vægt 88.016