Få mere at vide
1,3-Dioxan, 98%
Artikelnummer. 15410498
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15410498 25 g 25g
15400498 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54107.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 505-22-6 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
1,3-dioxan er blevet anvendt som opløsningsmiddel i syntesen af 8- og 9-leddede dioxazociner og dioxazoniner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3-dioxan er blevet anvendt som opløsningsmiddel i syntesen af 8- og 9-leddede dioxazociner og dioxazoniner
.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-22-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00006566
InChI nøgle VDFVNEFVBPFDSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dioxane, 1,3-dioxacyclohexane, meta-dioxane, 1,3-propanediol formal, m-dioxin, dihydro, trimethylene glycol methylene ether, dihydro-m-dioxin, unii-b2c8m17i09, ccris 5911, 2,4-dioxane
PubChem CID 10450
ChEBI CHEBI:46924
IUPAC navn 1,3-dioxan
SMIL C1COCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dioxane
Smeltepunkt -45 °C
Tæthed 1.032
Kogepunkt 105 °C til 106 °C
Flammepunkt 5 °C (41 °F)
Brydningsindeks 1.418
Mængde 25 g
FN nummer UN1165
Beilstein 102532
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 88.11
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dioxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dioxane