Få mere at vide
1,3-Dioxan, 98%
Artikelnummer. 15400498
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400498 5 g 5g
15410498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54107.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.43 DKK
    464.65 DKK / 5g
    Spare 51.78 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
CAS: 505-22-6 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
1,3-dioxan er blevet anvendt som opløsningsmiddel i syntesen af 8- og 9-leddede dioxazociner og dioxazoniner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3-dioxan er blevet anvendt som opløsningsmiddel i syntesen af 8- og 9-leddede dioxazociner og dioxazoniner
.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-22-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00006566
InChI nøgle VDFVNEFVBPFDSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dioxane, 1,3-dioxacyclohexane, meta-dioxane, 1,3-propanediol formal, m-dioxin, dihydro, trimethylene glycol methylene ether, dihydro-m-dioxin, unii-b2c8m17i09, ccris 5911, 2,4-dioxane
PubChem CID 10450
ChEBI CHEBI:46924
IUPAC navn 1,3-dioxan
SMIL C1COCOC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dioxane
Smeltepunkt -45°C
Tæthed 1.032
Kogepunkt 105°C to 106°C
Flammepunkt 5°C (41°F)
Brydningsindeks 1.418
Mængde 5 g
FN nummer UN1165
Beilstein 102532
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 88.11
Procent renhed 98%