missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3-Dioxane-5,5-dimethanol, TRC

Artikelnummer. 30365845
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365845 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD263485100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3-Dioxane-5,5-dimethanol
CAS 6228-25-7
Molekylær formel C6 H12 O4
Mængde 100 mg
Synonym (1,3-Dioxane-5,5-diyl)dimethanol, 5,5-Bis(hydroxymethyl)-1,3-dioxane, 5-Hydroxymethyl-1,3-dioxan-5-ylmethanol, Pentaerythritol Cyclic Acetal With Formaldehyde, Pentaerythritol Cyclic Monoformal, Pentaerythritol Monoformal
InChI formel InChI=1S/C6H12O4/c7-1-6(2-8)3-9-5-10-4-6/h7-8H,1-5H2
SMIL OCC1(CO)COCOC1
IUPAC navn [5-(hydroxymethyl)-1,3-dioxan-5-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 148.157
Formel vægt 148.074
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.