missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3-Dioxane-5,5-dimethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dioxane-5,5-dimethanol |
| CAS | 6228-25-7 |
| Molekylær formel | C6 H12 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (1,3-Dioxane-5,5-diyl)dimethanol, 5,5-Bis(hydroxymethyl)-1,3-dioxane, 5-Hydroxymethyl-1,3-dioxan-5-ylmethanol, Pentaerythritol Cyclic Acetal With Formaldehyde, Pentaerythritol Cyclic Monoformal, Pentaerythritol Monoformal |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4/c7-1-6(2-8)3-9-5-10-4-6/h7-8H,1-5H2 |
| SMIL | OCC1(CO)COCOC1 |
| IUPAC navn | [5-(hydroxymethyl)-1,3-dioxan-5-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.157 |
| Formel vægt | 148.074 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?