Få mere at vide
1,3-Dioleoyl-2-stearoylglycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dioleoyl-2-stearoylglycerol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C57H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-26,28-29,54H,4-24,27,30-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26- |
| Formel vægt | 886.7989 |