missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3-Dioleoyl-2-palmitoylglycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dioleoyl-2-palmitoylglycerol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50-52(61-55(58)49-46-43-40-37-34-29-24-21-18-15-12-9-6-3)51-60-54(57)48-45-42-39-36-33-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25+,28-26+ |
| Formel vægt | 858.7676 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?