Få mere at vide
1,3-diolein,∼ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11491032 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491032 10 mg 10mg
11401042 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491032 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219515210
Kemiske identifikatorer
CAS 2465-32-9
Molekylær formel C39H72O5
Molekylvægt (g/mol) 621
MDL nummer MFCD00042913
InChI nøgle DRAWQKGUORNASA-CLFAGFIQSA-N
Synonym 1,3-diolein, 1,3-dioleoylglycerol, glycerol 1,3-dioleate, unii-erf7s0xx7k, 2-hydroxy-1,3-propanediyl dioleate, erf7s0xx7k, diacylglycerol 18:1/0:0/18:1, 9-octadecenoic acid z-, 2-hydroxy-1,3-propanediyl ester, capmul mpgo, caprol mpgo
PubChem CID 5497165
ChEBI CHEBI:75735
IUPAC navn [2-hydroxy-3-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] (Z)-octadec-9-enoat
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-diolein
Farve Farveløs
Tæthed 0.934g/cm3 (L)
Analyseprocentområde ∽ 99%
Mængde 10 mg
Formel vægt 621
Procent renhed 0.994
Fysisk form Frozen Liquid