Få mere at vide
1,3-Dinitropyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dinitropyrene |
| CAS | 75321-20-9 |
| Molekylær formel | C16 H8 N2 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Pyrene, 1,3-dinitro-, 1,3-Dinitropyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H8N2O4/c19-17(20)13-8-14(18(21)22)12-7-5-10-3-1-2-9-4-6-11(13)16(12)15(9)10/h1-8H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(c2ccc3cccc4ccc1c2c34)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,3-dinitropyrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.25 |
| Formel vægt | 292.0484 |