Få mere at vide
1,3-Dinitropyrene 100 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312911
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30312911 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30312911 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA20975300TO
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluene