Få mere at vide
1,3-Dinitrobenzene-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dinitrobenzene-d4 |
| CAS | 54247-05-1 |
| Molekylær formel | C6 2H4 N2 O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,5-d4, 4,6-dinitro-, Benzene-1,2,3,5-d4, dinitro- (6 CI), 4,6-Dinitrobenzene-1,2,3,5-d4, m-Dinitrobenzene-d4, 1,3-Dinitrobenzene D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1[2 H])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,2,3,5-tetradeuterio-4,6-dinitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.13 |
| Formel vægt | 172.0422 g/mol |
| Vis mere |