Få mere at vide
1,3-Dimethyluric Acid, TRC
Artikelnummer. 30134123
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134123 1 g
30005021 250 mg
30012477 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4797351G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 944-73-0
Molekylær formel C7H8N4O3
Molekylvægt (g/mol) 196.16
Synonym 7,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6,8(3H)-trione, 1,3-Dimethyl Uric Acid;
IUPAC navn 1,3-dimethyl-7,9-dihydropurine-2,6,8-trione
SMIL CN1C(=O)N(C)C2=C(NC(=O)N2)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyluric Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O3/c1-10-4-3(8-6(13)9-4)5(12)11(2)7(10)14/h1-2H3,(H2,8,9,13)
Formel vægt 196.0596
Procent renhed >95%