Få mere at vide
1,3-Dimethyluric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16435457
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16435457 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16435457 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW014993
MedChemExpress 1,3-Dimethyluric acid is a product of theophylline metabolism in man. 1,3-Dimethyluric acid is one of the purine components in urinary calculi.
1,3-Dimethyluric acid is a product of theophylline metabolism in man. 1,3-Dimethyluric acid is one of the purine components in urinary calculi.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyluric acid
CAS 944-73-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H8N4O3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (25.49 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(N1C)N(C)C2=C(NC(N2)=O)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 196.16
Formel vægt 196.16
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism