Få mere at vide
1,3-Dimethylurinstof, 98%
Artikelnummer. 10686872 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10686872 100 g Plastflaske 100g
10723651 5 g Glasflaske 5g
10686682 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10686872 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116911000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00 DKK
    315.65 DKK / 100g
    Spare 60.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 96-31-1 | C3H8N2O | 88,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-31-1
Molekylær formel C3H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00008286
InChI nøgle MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylurea, sym-dimethylurea, urea, n,n'-dimethyl, dimethylurea, symmetric dimethylurea, urea, 1,3-dimethyl, n,n'-dimethylharnstoff, 1,3-dimethyl urea, n,n'-dimethylharnstoff german, unii-wam6dr9i4x
PubChem CID 7293
ChEBI CHEBI:80472
IUPAC navn 1,3-dimethylurinstof
SMIL CNC(=O)NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dimethylurea
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 101 °C til 105 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 268 °C til 270 °C
Flammepunkt 157 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3NHCONHCH3
Mængde 100 g
Beilstein 04, 65
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 765 g/L i vand (21,5 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i ether, opløselige i alkoholer
Formel vægt 88.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller