Få mere at vide
1,3-Dimethyluracil, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385475
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385475 5 g 5g
11375475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19664.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-14-6
Molekylær formel C6H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.14
MDL nummer MFCD00038065
InChI nøgle JSDBKAHWADVXFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyluracil, n1,n3-dimethyluracil, n,n'-dimethyluracil, 1,3-dimethylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 1,3-dimethyl, 2,4-dihydroxy-1,3-dimethylpyrimidine, uracil, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 1,3-dimethyl-1h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 70122
ChEBI CHEBI:74763
IUPAC navn 1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione
SMIL CN1C=CC(=O)N(C)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyluracil
Smeltepunkt 119°C to 125°C
Mængde 5 g
Beilstein 124074
Formel vægt 140.14
Procent renhed 99%