Få mere at vide
1,3-Dimethylthiourea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dimethylthiourea |
| CAS | 534-13-4 |
| Molekylær formel | C3H8N2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,3-Dimethylthiourea, N,N'-Dimethylthiourea (ACI), Urea, 1,3-dimethyl-2-thio- (6CI, 7CI, 8CI), 1,3-Dimethyl-2-thiourea, 1,3-Dimethylisothiourea, 1,3-Dimethylthiourea, Dimethylthiocarbamide, NSC 8727, sym-Dimethylthiourea, 1,3-Dimethylisothiourea, Dimethylthiocarbamide, N,N'-Dimethyl-thiourea, NSC 8727 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2S/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6) |
| SMIL | CNC(=S)NC |
| IUPAC navn | 1,3-dimethylthiourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.17 |
| Formel vægt | 104.0408 |