Få mere at vide
1,3-Dimethylthiourea, TRC
Artikelnummer. 30385883
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30385883 10 g
1 options
Artikelnummer. 30385883 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44675010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethylthiourea
CAS 534-13-4
Molekylær formel C3H8N2S
Mængde 10 g
Synonym 1,3-Dimethylthiourea, N,N'-Dimethylthiourea (ACI), Urea, 1,3-dimethyl-2-thio- (6CI, 7CI, 8CI), 1,3-Dimethyl-2-thiourea, 1,3-Dimethylisothiourea, 1,3-Dimethylthiourea, Dimethylthiocarbamide, NSC 8727, sym-Dimethylthiourea, 1,3-Dimethylisothiourea, Dimethylthiocarbamide, N,N'-Dimethyl-thiourea, NSC 8727
InChI formel InChI=1S/C3H8N2S/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
SMIL CNC(=S)NC
IUPAC navn 1,3-dimethylthiourea
Molekylvægt (g/mol) 104.17
Formel vægt 104.0408